Learn More
Cytiva Reeve Angel 202 gekreppte qualitative Rundpapierfilter
Artikelnummer. 11737217
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
9 cm
11 cm
12,5 cm
15 cm
18,5 cm
20 cm
24 cm
25 cm
32 cm
33 cm
40 cm
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 11737217
Marke: Cytiva 5202150
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für unkritische Routine-Filterungsanwendungen im Labor. Dazu gehören Anwendungen in den Bereichen der allgemeinen Chemie, Pharmakologie, Emulsionen, Qualitätssicherung von Erdölprodukten, Seifen und Reinigungsmittel
Für routinemäßige, unkritische Laborfiltrationsanwendungen wie allgemeine Chemie, Pharmakologie, Emulsionen, Erdölprüfung, Seifen und Reinigungsmittel
  • Rückhaltevermögen: Große, kristalline und grobe Partikel – 15-19 μm
  • Filtrationsgeschwindigkeit: mittelschnell
  • Farbe: weiß
  • Material: Zellulose
  • Stärke: 0.29 mm
  • Mit Additiven für höhere Nassfestigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung 202 15 cm 100/Packung
Format Scheibe
Porengröße 15 bis 19 μm
Flussrate Mittel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ein allgemeiner qualitativer Filter mit gekreppter Oberfläche. Schneller als der Gütegrad 201 und hält große kristalline grobe Partikel zurück. In industriellen Labors und Studentenlabors für die routinemäßige Filtration weit verbreitet.
Güte 202
Menge 100/Pk.
Durchmesser (metrisch) 15 cm