Learn More
Cytiva Reeve Angel 202 gekreppte qualitative Rundpapierfilter
Artikelnummer. 12495372
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
9 cm
11 cm
12,5 cm
15 cm
18,5 cm
20 cm
24 cm
25 cm
32 cm
33 cm
40 cm
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 12495372
Marke: Cytiva 5202400
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für unkritische Routine-Filterungsanwendungen im Labor. Dazu gehören Anwendungen in den Bereichen der allgemeinen Chemie, Pharmakologie, Emulsionen, Qualitätssicherung von Erdölprodukten, Seifen und Reinigungsmittel
Für routinemäßige, unkritische Laborfiltrationsanwendungen wie allgemeine Chemie, Pharmakologie, Emulsionen, Erdölprüfung, Seifen und Reinigungsmittel
  • Rückhaltevermögen: Große, kristalline und grobe Partikel – 15-19 μm
  • Filtrationsgeschwindigkeit: mittelschnell
  • Farbe: weiß
  • Material: Zellulose
  • Stärke: 0.29 mm
  • Mit Additiven für höhere Nassfestigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format Scheibe
Porengröße 15 bis 19 μm
Flussrate Mittelschnell
Güte 202
Dicke (metrisch) 0,29 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) 15,7 in.
Durchmesser (metrisch) 40 cm