Learn More
Cytiva X1000 PLISSIERTE STREIFEN, KEIMPRU .
Beschreibung
Plissierte Saatgutprüfstreifen mit Gütegrad 3014 zur Prüfung besonders empfindlicher Samen.
Aufgrund ihrer extrem hohen Reinheit liefern unsere Saatgutprüfpapiere zuverlässige und reproduzierbare Ergebnisse. Die Papiere werden aus reiner Zellulose ohne Zusatzstoffe hergestellt und enthalten keine Stoffe, die das Wachstum der Samen beeinflussen könnten. Die konstante Wasseraufnahme der Papiere gewährleistet die kontinuierliche Bereitstellung der benötigten Wassermenge.
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Blatt |
| Material | Zellulose |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Testen von Saatgut |
| Güte | 3014 |
| Menge | 1000 pro Packung |
| Typ | Seed-Testpapier |
| Abmessungen (L x B) | 110 x 20 mm |
| Länge (metrisch) | 110 mm |
| Breite (metrisch) | 20 mm |