Learn More
Cytiva Whatman™ Saatgutprüfpapiere: Plissierte Streifen der Güteklasse 3236
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
110 x 20 mm (4,33 x 0,78 in.)
112 x 20 mm
missing translation for 'unitSize'
1000 Stück
Description
Aufgrund ihrer extrem hohen Reinheit liefern unsere Saatgutprüfpapiere zuverlässige und reproduzierbare Ergebnisse. Die Papiere werden aus reiner Zellulose ohne Zusatzstoffe hergestellt und enthalten keine Stoffe, die das Wachstum der Samen beeinflussen könnten. Die konstante Wasseraufnahme der Papiere gewährleistet die kontinuierliche Bereitstellung der benötigten Wassermenge.
Specifications
Specifications
| Format | Blatt |
| Material | Zellulose |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Testmedium für großes und beschichtetes Saatgut (z. B. Zuckerrüben, Futterrüben, Getreide, Sonnenblumen, Raps, Senf) |
| Güte | Vergrößert |
| Dicke (metrisch) | 0,22 mm |
| Abmessungen (L x B) | 110 x 20 mm (4,33 x 0,78 in.) |
| Länge (angloamerikanisch) | 4,33 in. |
| Länge (metrisch) | 110 mm |
| Breite (angloamerikanisch) | 0,78 in. |
| Breite (metrisch) | 20 mm |