Learn More
Cytiva Whatman™ Saatgutprüfpapiere: Papierbögen Grad 3644
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
110 x 170 mm
140 x 200 mm (5,51 x 7,87 in.)
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
Beschreibung
Aufgrund ihrer extrem hohen Reinheit liefern unsere Saatgutprüfpapiere zuverlässige und reproduzierbare Ergebnisse. Die Papiere werden aus reiner Zellulose ohne Zusatzstoffe hergestellt und enthalten keine Stoffe, die das Wachstum der Samen beeinflussen könnten. Die konstante Wasseraufnahme der Papiere gewährleistet die kontinuierliche Bereitstellung der benötigten Wassermenge.
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Blatt |
| Material | Zellulose |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Testen von Saatgut |
| Güte | Standard |
| Dicke (metrisch) | 1,4 mm |
| Abmessungen (L x B) | 140 x 200 mm (5,51 x 7,87 in.) |
| Länge (angloamerikanisch) | 5,51 in. |
| Länge (metrisch) | 140 mm |
| Breite (angloamerikanisch) | 7,87 in. |
| Breite (metrisch) | 200 mm |