Learn More
Cytiva Whatman™ TurboBlotter Transfersystem, große Nachfüllpackungen
Artikelnummer. 11959297
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (angloamerikanisch) Gel:
5.9 Zoll
7.8 Zoll
8,2 in.
9.8 Zoll
Länge (metrisch) Gel:
15 cm
20 cm
21 cm
25 cm
Breite (angloamerikanisch) Gel:
4,7 in.
5.9 Zoll
7.8 Zoll
Breite (metrisch) Gel:
12 cm
15 cm
20 cm
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (angloamerikanisch) Gel Länge (metrisch) Gel Breite (angloamerikanisch) Gel Breite (metrisch) Gel Packungsgröße
11959297 5.9 Zoll 15 cm 5.9 Zoll 15 cm 1 Stück
11939297 8,2 in. 21 cm 4,7 in. 12 cm 1 Stück
11979297 7.8 Zoll 20 cm 5.9 Zoll 15 cm 1 Stück
11919307 9.8 Zoll 25 cm 7.8 Zoll 20 cm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11959297 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 10416314
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    349.00 €
    318.00 € / 1 Stück
    Sparen 31.00 €
    8% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Verwendung mit TurboBlotter Kits
Nachfüllpackungen enthalten zusätzliche Membranen und Papiere, die für weitere Transfers benötigt werden.
  • Besteht aus einem Blatt Nytran™ SPC 0.45 μm Nylonmembran
  • Ein Docht 3 mm Chr-Blotting-Papier
  • Blotter-Stapel bestehend aus acht Blatt 3 mm Chr-Blotting-Papier
  • 20 Blatt GB004-Blotting-Papier
  • Nachfüllpackungen enthalten fünf Sätze Transfermaterialien
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) 15 x 15 cm-Gel-TurboBlotter™ Blotting-Transferkit
Typ Nytran™ SPC 0,45 μm TurboBlotter™ Nachfüller
Enthält Fünf Sets mit Transfermaterialien (Nytran™ SPC-Membran, Docht und Stapel aus 8 Blättern 3 mm-Chromatographiepapier und 20 Blättern GB004-Papier)
Länge (angloamerikanisch) Gel 5.9 Zoll
Länge (metrisch) Gel 15 cm
Breite (angloamerikanisch) Gel 5.9 Zoll
Breite (metrisch) Gel 15 cm