Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 15 mm x 45 mm Glas-Autosampler-Vials
Alle ansehen Wheaton Science Products ProdukteBeschreibung
- Verschlussart: Stecker
- Verschlussgröße: 15 mm (0,59 in.)
- Flaschen-/Ampullenart: Chromatographie
- Fassungsvermögen: 4 ml (0,14 oz)
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Klar |
| Außendurchmesser (metrisch) | 15 mm |
| Material | Borosilikatglas |
| Volumen (metrisch) | 4 mL |
| Höhe (angloamerikanisch) | 1,77 in. |
| Volumen (angloamerikanisch) | 0,14 oz. |
| Verschlusstyp | Stecker |
| Menge | 1000 Karton |
| Verschlussgröße | 15 mm |
| Höhe (metrisch) | 45 mm |