Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 15 mm x 45 mm Glas-Autosampler-Vials
Artikelnummer. 12423651 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Change view
Click to view available options
Farbe:
Bernstein
Klar
Packungsgröße:
1000 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe unitSize
12423651 Bernstein 1000 Stück
12413651 Klar 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12423651 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 225127
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hergestellt aus Borosilikatglas Typ I.
  • Verschlussart: Stecker
  • Verschlussgröße: 15 mm (0,59 in.)
  • Flaschen-/Ampullenart: Chromatographie
  • Fassungsvermögen: 4 ml (0,14 oz)
Notiz:  Die Zündkerzenkappen sind separat erhältlich; siehe Snap-Zündkerzenkappen, 242815.  
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Bernstein
Außendurchmesser (metrisch) 15 mm
Material Borosilikatglas
Volumen (metrisch) 4 mL
Höhe (angloamerikanisch) 1,77 in.
Volumen (angloamerikanisch) 0,14 oz.
Verschlusstyp Stecker
Menge 1000 Karton
Verschlussgröße 15 mm
Höhe (metrisch) 45 mm