Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 15 mm x 45 mm Polypropylen-Autosampler-Vials
Alle ansehen Wheaton Science Products ProdukteBeschreibung
- Verschlussausführung: Schnappverschluss
- Verschlussgröße: 15 mm (0.59 in.)
- Flaschenausführung: Chromatographie
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Naturfarben |
| Außendurchmesser (metrisch) | 15 mm |
| Material | Polypropylen |
| Volumen (metrisch) | 4.0 ml |
| Höhe (angloamerikanisch) | 1,77 in. |
| Volumen (angloamerikanisch) | 0,14 oz. |
| Verschlusstyp | Schnappverschluss |
| Menge | 1000er-Karton |
| Verschlussgröße | 15 mm |
| Höhe (metrisch) | 45 mm |