Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 25mm-Filtrationseinheiten und Zubehör
Alle ansehen Wheaton Science Products ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Filterbaugruppe (25 mm) |
| Material | Silikon |
| Anzahl pro Karton | 6 Kartons |
| Typ | Silikonstopfen Nr. 5 |