Learn More
DWK Life Sciences 520 Flaschenaufsatzspender-Behälter
Artikelnummer. 12447191 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
250 mL
500 mL
1000 mL
2500 mL
Farbe:
Braun
Klar
Außendurchmesser (metrisch) Hals:
32 mm
45 mm
Form:
Quadratisch
Rund
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Farbe Außendurchmesser (metrisch) Hals Form Packungsgröße
12447191 500 mL Braun 32 mm Quadratisch 1 Stück
12457191 1000 mL Braun 45 mm Quadratisch 1 Stück
12467191 2500 mL Braun 45 mm Rund 1 Stück
12427191 250 mL Braun 32 mm Quadratisch 1 Stück
12437191 500 mL Klar 32 mm Rund 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12447191 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 844027
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    90.55 €
    67.07 € / 1 Stück
    Sparen 23.48 €
    25% Rabatt
Verfügbar ab: 08-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Große Auswahl an Reagenzienflaschen aus Glas und Polyethylen, jeweils mit einem Schraubverschluss. Perfekt angepasst mit Calibrex™ Flaschenaufsatzspendern.
  • Entsprechende Nackenadapter, die zusammen mit den Spendern geliefert werden.
Spezifikation
Produkttyp Reagenzflasche
Farbe Braun
Material Kalknatronglas
Volumen (metrisch) 500 mL
Zur Verwendung mit (Geräte) Flaschenaufsatzspender Modell 520
Form Quadratisch
Volumen (angloamerikanisch) 16,9 oz.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Hals 1,25 in.
Außendurchmesser (metrisch) Hals 32 mm