Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 8 x 40 mm Autosampler-Vials, ohne Kappen
Alle ansehen Wheaton Science Products ProdukteBeschreibung
- Durchmesser: 8mm
- Höhe: 40mm
- Stopfen: Stecker
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Klar |
| Außendurchmesser (metrisch) | 8 mm |
| Material | Borosilikatglas |
| Volumen (metrisch) | 1 ml |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für einen problemlosen Betrieb in den meisten Autosamplern |
| Höhe (angloamerikanisch) | 1,57 in. |
| Enthält | Nur Ampullen; Kappen werden separat verkauft. |
| Verschlusstyp | Stecker |
| Menge | 500er-Karton |
| Verschlussgröße | 8 mm |
| Mehr anzeigen |