Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 8 x 40 mm Autosampler-Vials, ohne Kappen
Alle ansehen Wheaton Science Products ProdukteBeschreibung
- Durchmesser: 8mm
- Höhe: 40mm
- Stopfen: Stecker
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Naturfarben |
| Außendurchmesser (metrisch) | 8 mm |
| Material | Polypropylen |
| Volumen (metrisch) | 0,7 mL |
| Höhe (angloamerikanisch) | 1,57 in. |
| Enthält | Nur Ampullen; Kappen werden separat verkauft. |
| Verschlusstyp | Stecker |
| Menge | 1000/Packung |
| Verschlussgröße | 8 mm |
| Höhe (metrisch) | 40 mm |