Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Zubehör und Ersatzteile für Färbeschale aus Glas mit 20 Objektträgern
Artikelnummer. 10512003 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Change view
Click to view available options
Typ:
Färbebehälter
Griff für Objektträgerfärbegestell
Objektträgerfärbegestell
Packungsgröße:
3 Stück
6 Stück
Artikelnummer. Typ unitSize
10512003 Griff für Objektträgerfärbegestell 6 Stück
10193482 Objektträgerfärbegestell 3 Stück
10603533 Färbebehälter 3 Stück
3 options
Artikelnummer. 10512003
Marke: DWK Life Sciences 900205
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit einem offenen Boden, der ein schnelles Eintauchen und Entwässern ermöglicht und die Verschleppungen mindert. Wheaton™ Zubehör und Ersatzteile für Färbeschalen aus Glas mit 20 Objektträgern sind aus Kalknatronglas gefertigt.
Mit offenem Boden, der schnelles Eintauchen und Entwässern ermöglicht und Verschleppungen mindert.Wheaton™ Zubehör und Ersatzteile für Färbeschalen aus Glas mit 20 Objektträgern sind aus Kalknatronglas gefertigt.
  • Ersatzschale und -abdeckung
  • Innenmaße des Bodens (ca.): 91 x 71 x 60mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Kalknatronglas
Typ Griff für Objektträgerfärbegestell
Zur Verwendung mit (Geräte) Färbeschalen aus Glas