Learn More
DWK LIFE SCIENCES™ Wheaton™ oben offene Dichtungen aus Aluminium, ohne Einlage
Shop All DWK Life Sciences ProductsDescription
Oben offene Dichtung mit Stopfen für die Entnahme von Proben mit einer Spritze. Wheaton™ oben offene Aluminiumdichtungen sind in einer Vielzahl von Größen und Farben erhältlich.
- Das offene Design befreit den Stopper für die Probenentnahme mit einer Spritze
- Große Auswahl an Stilen und Größen
- Die Farbauswahl umfasst Natur, Rot, Blau und Grün
- Gute Barriereeigenschaften
- Chemisch beständig u. a. gegen Alkohol und Aceton
Specifications
Specifications
| Farbe | Naturfarben |
| Außendurchmesser (metrisch) | 20 mm |
| Material | Aluminium |
| Vorgeschlitzt | No |
| Sterilität | Unsteril |
| Septum | Nein |
| Menge | 1000/Karton |
| Verschlussgröße | 20 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 20 mm Vials mit Crimprand |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Show More |