Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ Abreiß-Aluminiumdichtungen, unausgekleidet
Artikelnummer. 10633543 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Grün
Naturfarben
Rot
Verschlussgröße:
13 mm
20 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Verschlussgröße Packungsgröße
10633543 Naturfarben 20 mm 1000 Stück
11718789 Grün 13 mm 1000 Stück
10580463 Rot 20 mm 1000 Stück
11708789 Blau 13 mm 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10633543 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 22419301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    292.00 €
    125.66 € / 1000 Stück
    Sparen 166.34 €
    56% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
WHEATON™ Abreiß-Aluminium-Dichtungen, ohne Futter werden vollständig aus der Flasche entfernt, sodass der Inhalt frei gießen kann. Diese Dichtungen sind in verschiedenen Größen und Farben erhältlich und bieten gute Barriereeigenschaften sowie chemische Resistenz gegen Alkohol und Aceton.
Aufreißverschlüsse werden komplett entfernt, so dass der Inhalt aus der Flasche fließen kann Wheaton™ Abreißbare Aluminiumsiegel, ungefüttert, sind in einer breiten Palette von Größen und Farben erhältlich.
  • Gute Barriereeigenschaften
  • In naturfarben, rot, blau und grün
  • Chemisch resistent gegen Alkohol und Aceton, neben vielen anderen
Spezifikation
Farbe Naturfarben
Außendurchmesser (metrisch) 20 mm
Material Aluminium
Vorgeschlitzt No
Sterilität Unsteril
Septum Nein
Menge 1000/Karton
Verschlussgröße 20 mm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Produkttyp Komplette Abreißkappe