Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Bernsteinfarbene Boston-Rundgeschosse mit PTFE-beschichteten, PE-ausgekleideten Kappen
Artikelnummer. 10234642 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 mL
1000 ml
Verschlussgröße:
20 bis 400 mm
22 bis 400 mm
24 bis 400 mm
28-400 mm, Stücke
33 bis 400 mm
Packungsgröße:
12 Stück
24 Stück
48 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussgröße Packungsgröße
10234642 1000 ml 33 bis 400 mm 12 Stück
10051382 30 ml 20 bis 400 mm 48 Stück
10623143 60 ml 20 bis 400 mm 24 Stück
10061382 125 ml 22 bis 400 mm 24 Stück
10633143 250 ml 24 bis 400 mm 12 Stück
10376422 500 mL 28-400 mm, Stücke 12 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10234642 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. W216847
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.50 €
    56.16 € / 12 Stück
    Sparen 6.34 €
    10% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
WHEATON™ Bernsteinfarbene Boston-Runden mit PTFE-beschichteten, PE-bezogenen Kappen bestehen aus USP Typ-III-Kalkglas, um lichtempfindliche Lösungen zu schützen. Der schmale Eingang ermöglicht ein sorgfältiges Gießen, um Verschütten zu verhindern, und die mit PTFE befasste, PE-gefütterte Kappe sorgt für eine zuverlässige Abdichtung.
Das bernsteinfarbene Kalknatronglas vom Typ III schützt lichtempfindliche Lösungen.
  • Bernsteinfarbenes USP Typ-III-Soda-Kalkglas schützt lichtempfindliche Lösungen und trockene Pulver
  • Die enge Öffnung ermöglicht ein vorsichtiges Ausgießen von Flüssigkeiten ohne Spritzer.
  • Die mit PTFE befasste, mit Polyethylen ausgekleidete Kappe sorgt für eine zuverlässige, chemisch resistente Abdichtung
  • Erhältlich in verschiedenen Kapazitäten von 1 Unze (30 ml) bis 32 oz. (1000 ml)
Bestellinformation
Erhältlich mit befestigten Kappen oder ohne Kappen (Kappen separat bestellen).
Compliance
USP-Kalknatronglas Typ III
Spezifikation
Fassungsvermögen 1000 ml (32 oz.)
Kapazität (metrisch) 1000 ml
Farbe Bernstein
Durchmesser (angloamerikanisch) 3,7 in.
Material Glas
Sterilität Nicht steril
Verschlussfarbe Weiß
Closure Included Ja
Graduated Nein
Öffnung Eng
Höhe (metrisch) 208 mm
Höhe (angloamerikanisch) 8,18 Zoll
Verschlussauskleidung PTFE/Polyethylen
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 33 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 94 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 32 oz.
Form Rund
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Produkttyp Runde Boston-Flasche