Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Bernsteinfarbenes Glas E-Z Fläschchen, Bördelverschluss
Alle ansehen Wheaton Science Products ProdukteBeschreibung
- Hergestellt aus zertifiziert transparentem und braunem Borosilikatglas Typ I
- Die Fläschchen sind zu 100 pro Regalpackung und zu 10 Packungen pro Karton verpackt
- Die 40 % größere Öffnung verbessert die Zugänglichkeit der Proben un
Spezifikation
Spezifikation
| Material (Auskleidung) | Keine |
| Farbe | Bernstein |
| Außendurchmesser (metrisch) | 12 mm |
| Material | Glas |
| Volumen (metrisch) | 1,8 mL |
| Höhe (angloamerikanisch) | 1,25 in. |
| Flaschenhalstyp | Bördelverschluss |
| Menge | 1000 Karton |
| Verschlussgröße | 11 mm |
| Marking Spot | Nein |
| Mehr anzeigen |