Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Braune Packer-Weithalsflaschen mit Verschlüssen mit Polyvinyleinlage
Artikelnummer. 10689895 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 mL
60 mL
125 ml
250 ml
500 mL
1000 ml
Verschlussgröße:
28 bis 400 mm
28-400 mm, Stücke
33 bis 400 mm
33-400 mm, Stücke
38 bis 400 mm
38-400 mm, Stücke
45 bis 400 mm
45-400 mm, Stücke
53 bis 400 mm
53-400 mm, Stücke
Menge:
12/Karton
180/Karton
216/Karton
24/Karton
36/Karton
432/Karton
60/Karton
84/Karton
Packungsgröße:
12 Stück
180 Stück
216 Stück
24 Stück
36 Stück
432 Stück
84 Stück
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussgröße Menge Packungsgröße
10689895 125 ml 38 bis 400 mm 24/Karton 24 Stück
12349859 30 mL 28-400 mm, Stücke 432/Karton 432 Stück
11784189 30 mL 28 bis 400 mm 24/Karton 24 Stück
12359859 60 mL 33-400 mm, Stücke 216/Karton 216 Stück
11774189 60 mL 33 bis 400 mm 24/Karton 24 Stück
12369859 125 ml 38-400 mm, Stücke 180/Karton 180 Stück
11714199 250 ml 45 bis 400 mm 24/Karton 24 Stück
12379859 250 ml 45-400 mm, Stücke 84/Karton 84 Stück
12389859 500 mL 53-400 mm, Stücke 60/Karton -
11714219 500 mL 53 bis 400 mm 12/Karton 12 Stück
11759665 1000 ml 53 bis 400 mm 12/Karton 12 Stück
12399859 1000 ml 53-400 mm, Stücke 36/Karton 36 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 10689895 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. W216941
Discount Lab Supplies
Verwenden Sie den Aktionscode 28170
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Braunglas zur Lagerung lichtempfindlicher Pulver. Wheaton™ Braune Flaschen mit breiter Öffnung und polyvinylbeschichteten Verschlüssen sind in verschiedenen Größen erhältlich.
Braunglas zur Lagerung lichtempfindlicher Pulver. Wheaton™ Braune Flaschen mit breiter Öffnung und polyvinylbeschichteten Verschlüssen sind in verschiedenen Größen erhältlich.
  • USP-Kalknatronglas Typ III
  • Ermöglicht die einfache Entfernung von Inhalten
Spezifikation
Fassungsvermögen 4 oz., 125 ml
Kapazität (metrisch) 125 ml
Farbe Bernstein
Durchmesser (angloamerikanisch) 2,12 in.
Material Glas
Menge 24/Karton
Verschlussfarbe Weiß
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 95 mm
Höhe (angloamerikanisch) 3,74 Zoll
Verschlussauskleidung Poly/Vinyl
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 38 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 54 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Dispensierung durch den Verschluss Ja
Kapazität (angloamerikanisch) 4 oz.
Form Rund
Zertifizierung/Konformität USP-Typ III
Produkttyp Packer-Flasche