Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Capcluster-Matte
Artikelnummer. 11768979 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Change view
Click to view available options
Material:
TPE
Packungsgröße:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material unitSize
11768979 TPE 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11768979 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. W240860
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Abdichten von 96-Well Racks mit Mikroröhrchen
  • Aus Thermo-Kunststoffelastomer (TPE)
  • Mehrfach durchstechbarer Verschluss
  • Beständig gegen DMSO, andere Chemikalien
  • RNAse/DNAse-frei
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material TPE
Anzahl Wells 96
Anzahl pro Karton 10
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -112 °F bis 176 °F
Produkttyp Capcluster-Matte
Temperaturbereich (metrisch) -80 bis +80 °C
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.