Learn More
DWK Life Sciences Celstir™ Spinnerflaschen mit zwei Seitenarmen, mit Wasserummantelung
Artikelnummer. 10224771 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10224771 25 ml 1 Stück
10613492 50 ml 1 Stück
10366801 125 ml 1 Stück
10306901 500 ml -
10346851 250 ml 1 Stück
10663872 1000 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10224771 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 356943
Nur noch null auf Lager
Add to basket
Add to basket
Für eine maximale Oberfläche zwischen Kultur und Glaskolben
  • USP Borosilikatglas Typ I
  • Das mit PTFE-Harz beschichtete Glaslaufrad ragt nicht durch die Kappe und verfügt über eine Bodenvertiefung zum effizienteren Rühren
  • Kappe mit Silikoneinlage
  • Autoklavierbar
  • Für die Suspension von Zellkulturen mit einem Magnetrührer
  • 1 pro Karton
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Verschlussmaterial Silikongummi
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 2,1 in.
Kapazität (metrisch) 25 ml
Material Borosilikatglas
Höhe (angloamerikanisch) 5,27 in.
Höhe (metrisch) 13,4 cm
Verbindung des seitlichen Anschlusses 15-415
Oberflächenbeschichtung PTFE-Harz
Autoklavierbar Autoklavierbar
Außendurchmesser (metrisch) 5,4 cm
Verschlussgröße 38-430