Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Klare Boston Rounds mit TFE-beschichteten Zündhütchen
Artikelnummer. 10737944 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Material:
Glas
Kalk-Soda Glas (Typ 3)
Kalknatronglas
Packungsgröße:
12 Stück
24 Stück
48 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Material Packungsgröße
10737944 250 ml Glas 12 Stück
10061512 30 ml Kalk-Soda Glas (Typ 3) 48 Stück
10661233 60 ml Kalknatronglas 24 Stück
10631993 125 ml Glas 24 Stück
10153152 500 ml Kalknatronglas 12 Stück
10443522 1000 ml Glas 12 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10737944 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. W216809
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31.20 €
    27.96 € / 12 Stück
    Sparen 3.24 €
    10% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
WHEATON™ Klare Boston-Patronen mit TFE-gefütterten Kappen sind für eine zuverlässige Aufbewahrung von Lösungsmitteln, Chemikalien und Proben konzipiert. Die schmale Öffnung ermöglicht es, Flüssigkeiten vorsichtig zu gießen, um Verschütten zu verhindern, während die TFE-gefütterten Kappen eine sichere, chemisch resistente Dichtung bieten.
Ideal zur Lagerung von Lösungsmitteln, Chemikalien oder Proben
  • Die enge Öffnung ermöglicht ein vorsichtiges Ausgießen von Flüssigkeiten ohne Spritzer.
  • TFE-gefütterte Kappen bieten eine chemisch resistente Abdichtung, die für Lösungsmittel und Chemikalien geeignet ist
  • Die klare Glaskonstruktion ermöglicht eine einfache visuelle Inspektion des Inhalts
  • Das Boston Round-Profil bietet ein langlebiges, branchenübliches Flaschenformat für die Lagerung im Labor
Bestellinformation
Erhältlich mit befestigten Kappen oder ohne Kappen (Kappen separat bestellen).
Compliance
Kalknatronglas USP Typ III
Spezifikation
Fassungsvermögen 8 oz., 250 ml
Kapazität (metrisch) 250 ml
Farbe Klar
Durchmesser (angloamerikanisch) 2,36 in.
Material Glas
Sterilität Nicht steril
Verschlussfarbe Weiß
Closure Included Ja
Graduated Nein
Öffnung Eng
Höhe (metrisch) 138 mm
Höhe (angloamerikanisch) 5,43 in.
Verschlussauskleidung Polyethylen
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 24 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 60 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Dispensierung durch den Verschluss Ja
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 8 oz.
Form Rund
Zertifizierung/Konformität EPA, FDA
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Produkttyp Runde Boston-Flasche