Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ Durchsichtige französische quadratische Flaschen mit polyversiegelten™ Verschlüssen
Artikelnummer. 12399799 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 ml
30 mL
60 mL
125 ml
Verschlussgröße:
20-400 mm, Stücke
24-400 mm, Stücke
28-400 mm, Stücke
33 bis 400 mm
Packungsgröße:
24 Stück
48 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussgröße Packungsgröße
12399799 125 ml 33 bis 400 mm 24 Stück
12369799 15 ml 20-400 mm, Stücke 48 Stück
12379799 30 mL 24-400 mm, Stücke 48 Stück
12389799 60 mL 28-400 mm, Stücke 48 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12399799 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. W216892
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    73.20 €
    56.83 € / 24 Stück
    Sparen 16.37 €
    22% Rabatt
Verfügbar ab: 14-04-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
WHEATON™ Klare französische quadratische Flaschen mit Poly-Seal-Verschlüssen™ maximieren durch ihr quadratisches Profil den Lagerplatz im Labor. Sie bestehen aus Typ-III-Sodakalkglas USP und sind ideal für die Aufbewahrung von Lösungsmittel-, Chemikalien- oder Probenbehältern. Erhältlich mit angebrachten Deckeln oder in Großpackungen ohne Deckel.
  • Klare USP Typ-III-Soda-Kalkglas-Konstruktion
  • Die quadratische Form maximiert den Lagerraum im Labor
  • Ideal für Lösungsmittel, chemische oder Probenlagerung
  • Poly-Seal™ Ausgekleidete Verschlüsse sorgen für eine sichere Abdichtung
  • Erhältlich mit angebrachten Gewindekappen oder in Großpackungen ohne Kappen
Spezifikation
Fassungsvermögen 125 ml (4.23 oz.)
Kapazität (metrisch) 125 ml
Farbe Klar
Durchmesser (angloamerikanisch) 1,77 in.
Material Kalknatronglas
Verschlussfarbe Schwarz
Closure Included Ja
Graduated Nein
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 113 mm
Höhe (angloamerikanisch) 4,44 in.
Verschlussauskleidung Polyseal
Verschlussmaterial Phenolharz
Verschlussgröße 33 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 45 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 4,23 oz.
Form Französisches Viereck
Produkttyp Französische Viereck-Flasche