Learn More
Cole-Parmer™ Wheaton™ Klarglasfläschchen mit PTFE-/Gummibeschichteter Gewindekappe
Alle ansehen Cole-Parmer ProdukteBeschreibung
- Kostengünstige Probenfläschchen mit Schraubgewinde werden aus transparentem 33 Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen hergestellt
- Wählen Sie bernsteinfarbene Fläschchen für Ihre lichtempfindlichen Materialien
- Die Fläschchen sind mit einer mit Gummi ausgekleideten Phenolkappe, einer mit PTFE-beschichteten/Gummi ausgekleideten Phenolkappe oder ohne Kappe erhältlich
- In Schrumpffolie verpackte Packungen reduzieren Verunreinigungen
- Kappen sind separat verpackt
- Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 43/64 Zoll |
| Farbe | Durchsichtig |
| Außendurchmesser (metrisch) | 17 mm |
| Material | Borosilikatglas |
| Volumen (metrisch) | 8 ml |
| Höhe (angloamerikanisch) | 2 31/64 Zoll |
| Modell | Flachboden |
| Verschlussmaterial | Phenolharz |
| Verschlussgröße | 15 mm |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Mehr anzeigen |