Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ CompletePAK™ Sterilkomponenten-Fläschchen
Artikelnummer. 16297280 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Durchsichtig
Volumen (metrisch):
2 ml
5 ml
10 ml
Packungsgröße:
158 Stück
200 Stück
210 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Volumen (metrisch) Packungsgröße
16297280 Durchsichtig 2 ml 210 Stück
16207290 Durchsichtig 5 ml 200 Stück
16217290 Durchsichtig 10 ml 158 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16297280 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. W986000S
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die WHEATON™ CompletePAK™ Produktlinie ist eine Reihe von Crimp-Top-Fläschchen, Gummistopfen und Dichtungen, die gebrauchsfertig sterilisiert und ab Lager lieferbar sind.
  • Sterilisierte, gebrauchsfertige Produkte
  • Verschiedene kombinierte und eigenständige sterile Komponenten – eine Lösung für jede Anwendung
  • Umfassendes Analysezertifikat über Herstellung und Rückverfolgbarkeit
  • USP 788/EP 2.9.19 Particulate Matter in Injections, USP 85/EP 2.6.1, The Bacterial Endotoxins Test und USP 71/ EP 2.6.14 The Sterility Test, USP 660/EP 3.2.1 Glass Containers for Pharmaceutical Use und USP 381/EP 3.2.9 Elastomeric Closures used in Parenteral Preparations
  • Gebrauchsfertig, termingerecht, Mindesthaltbarkeit von 3 Monaten ab Zeitpunkt der Lieferung
  • Braune Versionen für die Verpackung von lichtempfindlichen Inhalten
Zertifizierungen
USP <788>, <85> und <71>; zertifizierte Integrität des Containerverschlusses (CCI)
Spezifikation
Farbe Durchsichtig
Material Borosilikatglas (Typ 1)
Sterilität Steril
Volumen (metrisch) 2 ml
Anzahl pro Karton 210
Produktlinie Wheaton CompletePAK
Zertifizierung/Konformität USP 788, 85 und 71; zertifizierte Integrität des Behälterverschlusses (CCI)