Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Entkappungen
Artikelnummer. 10628332 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Verschlusstyp:
13 mm-Klappdeckel
30 mm-Klappdeckel
Produkttyp:
Decapper im Zangenstil
Handbetriebener Decapper
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Verschlusstyp Produkttyp Packungsgröße
10628332 30 mm-Klappdeckel Handbetriebener Decapper -
10044241 13 mm-Klappdeckel Decapper im Zangenstil 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10628332 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 224357
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    868.35 €
    821.24 € / 1 Stück
    Sparen 47.11 €
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Diese Bördelzangen werden für Aufreißdichtungen und für Aluminiumdichtungen verwendet
Spezifikation
Verschlusstyp 30 mm-Klappdeckel
Zur Verwendung mit (Geräte) Klappdeckeldichtungen und Aluminiumdichtungen
Produkttyp Handbetriebener Decapper