Learn More
DWK LIFE SCIENCES™ Wheaton™ Zusatzdeck für das kompakte Rollsystem für Mini-Flaschen
Alle ansehen Wheaton Science Products ProdukteBeschreibung
- Es können maximal bis zu 2 Kits pro Einheit hinzugefügt werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Deck-Kit |
| Gewicht (angloamerikanisch) | 9 lb. |
| Gewicht (metrisch) | 4 kg |
| Farbe | Schwarz |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Mini-Flaschenroller-Kulturgerät |
| Enthält | Montiertes Rollerdeck, 4 Stützstäbe, Antriebsriemen, benötigte Teile und Montageanweisungen |