Learn More
DWK LIFE SCIENCES™ Zusatzdeck, H=180 mm, für Rollerapparatur
Artikelnummer. 10069040 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Anzahl Positionen:
5
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Positionen Packungsgröße
10069040 5 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10069040 Lieferant DWK LIFE SCIENCES™ Lieferanten-Nr. 348969
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2480.00 €
    2158.07 € / 1 Stück
    Sparen 321.93 €
    12% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-04-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zusätzliche Teile für die Gewebekulturanlagen
  • Fünf Positionen
  • Für die Aufbewahrung von Rollerflaschen aus Glas oder Kunststoff
  • Gesamtoberfläche 75,000 cm2
  • Gemäß UL-, CSA- und CE-Normen
Spezifikation
Drehwinkel 0°
Aufnahmevermögen Rollerflaschen (108 bis 121 mm Durchmesser und bis zu 550 mm l)
Produkttyp Deck für Apparat für Rollerflaschenkulturen
Abmessungen (L x B x H) 62 x 75.6 x 18.1 cm (24.4 x 29.5 x 7.12 in.)
Höhe (angloamerikanisch) 7.12 Zoll
Höhe (metrisch) 18,1 cm
Länge (angloamerikanisch) 24.4 Zoll
Länge (metrisch) 62 cm
Breite (angloamerikanisch) 29.5 Zoll
Breite (metrisch) 75,6 cm
Anzahl Positionen 5