Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ PURE Klarglasflaschen
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15436474 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10.000 mL
1000 ml
100 ml
10 l
20.000 mL
2000 ml
20 l
250 ml
25 ml
5000 mL
500 ml
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
12 Stück
120 Stück
210 Stück
280 Stück
30 Stück
360 Stück
48 Stück
540 Stück
940 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
15436474 100 ml 540 Stück
15360594 25 ml 10 Stück
15416474 25 ml 940 Stück
15380594 100 ml 10 Stück
15390594 250 ml 10 Stück
15446474 250 ml 280 Stück
15336788 500 ml 360 Stück
13524960 500 ml -
13534960 1000 ml -
15346788 1000 ml 210 Stück
15356788 2000 ml 120 Stück
13544960 2000 ml 10 Stück
11945048 5000 mL 1 Stück
15366788 5000 mL 48 Stück
11955048 10.000 mL 1 Stück
15376788 10 l 30 Stück
11965048 20.000 mL 1 Stück
15386788 20 l 12 Stück
18 options
Artikelnummer. 15436474
Marke: DWK Life Sciences 818012406
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Eine Reihe von hochwertigen Flaschen und Verschlüssen, die für die Bedürfnisse der Pharma- und Biotechindustrie entwickelt wurden.
Flaschen aus hochwertigem Borosilikatglas Typ I, GL 25/GL 45, von 25 ml bis 20 l, entwickelt für die Anforderungen der pharmazeutischen Industrie. DURAN™ PURE Flaschen sind mit einer Schutzabdeckung zur Verhinderung von Kontaminationen verschlossen. DWK Life Sciences stellt bei jeder Lieferung Analysenzertifikate bereit und gewährleistet eine 100%-ige Rückverfolgbarkeit sowie ein Änderungskontrollmanagement. DURAN™ PURE Flaschen sind mit der von den Aufsichtsbehörden geforderten Dokumentation erhältlich und erfüllen die Anforderungen der internationalen Arzneibücher.
  • Die Schutzabdeckung verhindert Kontaminationen innerhalb der Flasche während der Lagerung und des Transports
  • Lieferung in einer Charge
  • Analysenzertifikat (CoA)
  • 100% Sichtprüfung
  • Analyse der hydrolytischen Beständigkeit gemäß EP, USP und JP für jede Charge
  • Änderungskontrollmanagement und -information des Kunden im Falle von Änderungen
  • 100%ige Rückverfolgbarkeit aller Fertigungsschritte
  • Drug Master File
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 100 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Herstellung von Pharmazeutika und Biotech-Produkten; Lagerung und Transport von APIs, großen Arzneimittel-Zwischenproduktmengen, Inhaltsstoffen und Medien
Material Borosilikatglas (3.3)
Menge 10 St./Packung
Gewindegröße (metrisch) GL 45
Durchmesser (metrisch) 56 mm