Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ E-C Probenfläschchen aus Borosilikatglas mit Schraubgewinde und Kappen mit Gummi-Einlage
Artikelnummer. 12442731 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1,8 mL
1.8 ml
2,0 mL
2.0 ml
4,0 mL
4.0 ml
8,0 mL
8.0 ml
12.0 ml
16.0 ml
24.0 ml
Farbe:
Bernstein
Klar
Packungsgröße:
200 Stück
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Farbe unitSize
12442731 4,0 mL Bernstein 200 Stück
13111803 1.8 ml Klar 200 Stück
13121803 2.0 ml Klar 200 Stück
13131803 4.0 ml Klar 200 Stück
11704269 16.0 ml Klar 200 Stück
13151803 12.0 ml Klar -
12624793 2,0 mL Bernstein 200 Stück
12422731 1,8 mL Bernstein 200 Stück
13141803 8,0 mL Klar 200 Stück
10322492 8.0 ml Bernstein 200 Stück
13161803 24.0 ml Klar 200 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 12442731 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 224732
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Praktisch verpackt in zwei eingeschweißten Packungen mit je 100 Fläschchen, wodurch die Verunreinigung durch Wellpappe, die in herkömmlichen Verpackungen vorkommt, reduziert wird.
  • Die transparenten Fläschchen bestehen aus Wheaton 33 Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen, das die Anforderungen nach ASTM Typ I, Klasse A und USP Typ I erfüllt
  • Die braunen Fläschchen werden aus Wheaton 320 Braunglas hergestellt, das den Anforderungen von USP Typ I zum Schutz lichtempfindlicher Proben entspricht
  • Fläschchen und Schraubverschlüsse sind separat verpackt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material (Auskleidung) Gummi 14B
Farbe Bernstein
Außendurchmesser (metrisch) 15 mm
Material Borosilikatglas
Volumen (metrisch) 4,0 mL
Gewindetyp Schraube
Volumen (angloamerikanisch) 1,08 dr.
Verschlussmaterial Phenolharz
Verschlusstyp Schraubverschluss
Verschlussgröße GPI 13-425-konform
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität USP-Typ I
Höhe (metrisch) 48 mm