Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ E-C Probenfläschchen aus Borosilikatglas mit Schraubgewinde und Kappen mit Gummi-Einlage
Alle ansehen Wheaton Science Products ProdukteBeschreibung
- Die transparenten Fläschchen bestehen aus Wheaton 33 Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen, das die Anforderungen nach ASTM Typ I, Klasse A und USP Typ I erfüllt
- Die braunen Fläschchen werden aus Wheaton 320 Braunglas hergestellt, das den Anforderungen von USP Typ I zum Schutz lichtempfindlicher Proben entspricht
- Fläschchen und Schraubverschlüsse sind separat verpackt
Spezifikation
Spezifikation
| Material (Auskleidung) | Gummi 14B |
| Farbe | Klar |
| Außendurchmesser (metrisch) | 12 mm |
| Material | Borosilikatglas (niedrig extrahierbar) |
| Volumen (metrisch) | 1.8 ml |
| Gewindetyp | Schraube |
| Volumen (angloamerikanisch) | 0.5 dr. |
| Verschlussmaterial | Phenolharz |
| Verschlusstyp | Schraubverschluss |
| Verschlussgröße | GPI 8-425 |
| Mehr anzeigen |