Learn More
DWK Life Sciences E-Z Ex-Traction™ Fläschchen
Artikelnummer. 10426453 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
2.0 ml
4.0 ml
8.0 ml
10 ml
20.0 ml
Verschlussgröße:
13-425
13–425
15-425
22-400
24-400
Basisausführung:
Flach
Konisch
Menge:
100/Karton
1000/Karton
250/Karton
500/Karton
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
250 Stück
500 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Verschlussgröße Basisausführung Menge Packungsgröße
10426453 2.0 ml 13–425 Flach 250/Karton 250 Stück
10130063 2.0 ml 13-425 Konisch 1000/Karton 1000 Stück
10373843 4.0 ml 13-425 Flach 250/Karton -
10508013 4.0 ml 13-425 Flach 1000/Karton 1000 Stück
10598013 8.0 ml 15-425 Flach 250/Karton 250 Stück
10180203 8.0 ml 15-425 Konisch 1000/Karton 1000 Stück
10292743 10 ml 22-400 Flach 100/Karton 100 Stück
10661844 20.0 ml 22-400 Konisch 100/Karton 100 Stück
10140303 20.0 ml 24-400 Konisch 500/Karton 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 10426453 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. W224601
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1060.00 €
    817.64 € / 250 Stück
    Sparen 242.36 €
    22% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 31-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
WHEATON™ E-Z Ex-Traction™ Die Fläschchen werden präzise aus wenig extrahierbarem Borosilikatglas hergestellt und entsprechen ASTM den Anforderungen der Typen I, Klasse A und USP Typ I für eine zuverlässige Probenentnahme und maximale Rückgewinnung.
Präzise gefertigt aus Borosilikat mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen.Wheaton Science Products™ E-Z Ex-Traction™ Fläschchen entsprechen den Anforderungen nach ASTM Typ I, Klasse A und USP Typ I.
  • Große, glatte, flache Bodenfläche bietet höhere Stabilität und optionale Platzierung eines 2D-Barcodes
  • Konisches Well-Design gewährleistet maximale Rückgewinnung hochwertiger Proben
  • Für ausfallsicheren Betrieb in automatisierten Systemen zur Probenhandhabung und -lagerung hergestellt
  • Borosilikatglas Typ I, Klasse A verhindert pH-Veränderungen und erhält die Reinheit des Inhalts
  • Dickwandige Ausführung für zusätzliche Sicherheit und Schutz
  • Für Sammlung, automatisierte Handhabung, Lagerung und maximale Rückgewinnung von Proben
  • Verschlüsse separat erhältlich
Spezifikation
Farbe Klar
Außendurchmesser (metrisch) 15 mm
Material Borosilikatglas
Vorgeschlitzt No
Sterilität Unsteril
Volumen (metrisch) 2.0 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur automatischen oder manuellen Probenlagerung
Höhe (angloamerikanisch) 1,25 in.
Basisausführung Flach
Verschlusstyp Schraubverschluss
Menge 250/Karton
Verschlussgröße 13–425
Marking Spot Nein
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität ASTM Typ I, Klasse A, USP Typ I
Höhe (metrisch) 32 mm
Produkttyp High Recovery Fläschchen