Learn More
Beskrivelse
Präzise gefertigt aus Borosilikat mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen.Wheaton Science Products™ E-Z Ex-Traction™ Fläschchen entsprechen den Anforderungen nach ASTM Typ I, Klasse A und USP Typ I.
- Große, glatte, flache Bodenfläche bietet höhere Stabilität und optionale Platzierung eines 2D-Barcodes
- Konisches Well-Design gewährleistet maximale Rückgewinnung hochwertiger Proben
- Für ausfallsicheren Betrieb in automatisierten Systemen zur Probenhandhabung und -lagerung hergestellt
- Borosilikatglas Typ I, Klasse A verhindert pH-Veränderungen und erhält die Reinheit des Inhalts
- Dickwandige Ausführung für zusätzliche Sicherheit und Schutz
- Für Sammlung, automatisierte Handhabung, Lagerung und maximale Rückgewinnung von Proben
- Verschlüsse separat erhältlich
Tekniske data
Tekniske data
| Farbe | Klar |
| Außendurchmesser (metrisch) | 15 mm |
| Material | Borosilikatglas |
| Vorgeschlitzt | No |
| Sterilität | Unsteril |
| Volumen (metrisch) | 4.0 ml |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur automatischen oder manuellen Probenlagerung |
| Höhe (angloamerikanisch) | 1,77 in. |
| Basisausführung | Flach |
| Verschlusstyp | Schraubverschluss |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?