Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ E-Z Dichtungen™ Fläschchen mit Aluminiumkappe
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Naturfarben
Packungsgröße:
1000 Stück
Beschreibung
- Ideale Verschlüsse für Chromatographie und andere Geräteanwendungen
- Die offene Versiegelung ermöglicht das Befüllen oder Abrufen von Inhalt mit einer Spritze
Spezifikation
Spezifikation
| Material (Auskleidung) | PTFE/Silikon |
| Farbe | Blau |
| Material | Aluminium |
| Produktlinie | E-Z Seal |
| Menge | 1000 Karton |
| Typ | Oben offene Kappe |
| Verschlussgröße | 11 mm |