Learn More
DWK Life Sciences Färbetrog für 10 Objektträger, m. Deckel, Soda-Kalk-Glas, VE=6 Stück
Artikelnummer. 10693523 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
8 x 5.5 cm (3.1 x 2.1 Zoll)
Packungsgröße:
6 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) unitSize
10693523 8 x 5.5 cm (3.1 x 2.1 Zoll) 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10693523 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 900170
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet
Glasabdeckung
Gerillte Färbeschale für bis zu 10 einzelne Objektträger oder 20 Objektträger Rücken an Rücken
  • 3 × 1 Zoll Standard-Objektträger (75 × 25 mm) horizontal eintauchen
  • Schale und Deckel aus Kalknatronglas
Bestellinformation
Länge x Breite x Höhe: 1,75 x 2,75 x 1,25 in. (45 x 70 x 32 mm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschluss inklusive Inklusive Verschluss
Verschlussmaterial Glas
Bodenform Rechteckig
Material Kalknatronglas
Typ Färbebehälter
Enthält Deckel
Anzahl Objektträger 10 einzelne Objektträger, 19 Objektträger, die abwechselnd gerade und diagonal angeordnet sind, oder 20 Objektträger Rückseite-an-Rückseite in Standardgröße
Abmessungen (L x B) 8 x 5.5 cm (3.1 x 2.1 Zoll)
Länge (angloamerikanisch) 3,1 in.
Länge (metrisch) 8 cm
Breite (angloamerikanisch) 2.1 Zoll
Breite (metrisch) 5.5 cm
Innentiefe (angloamerikanisch) 1.3 Zoll
Tiefe (metrisch) 35 mm
Innentiefe (metrisch) 3.5 cm