Learn More
DWK Life Sciences Graduated Media/Lab Bottles: Clear Glass, With LDPE-Lined Phenolic Cap (Not Autoclavable)
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Beschreibung
- Flasche aus durchsichtigem Borosilikatglas mit Graduierungen und Beschriftungsfeld
- Dicke Wände zur Verringerung der Bruchgefahr
- Stabiler als Erlenmeyerkolben
- Der geringere Bodendurchmesser spart Platz in Sterilisatoren und Gefrierschränken
- Große Öffnung, Spezialausguss, schräge Schultern
- Graduierung in ml zur Anzeige des ungefähren Volumens
- Handgriffe auf der 1 l-Flasche ermöglichen eine einfache Handhabung
Compliance
Entspricht den Anforderungen von USP-Typ 1.
Spezifikation
Fassungsvermögen | 125 ml (4.22 oz.) |
Kapazität (metrisch) | 125 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 4.22 oz. |
Farbe | Durchsichtig |
Durchmesser (angloamerikanisch) | 2.16 Zoll |
Material | Glas |
Verschlussfarbe | Schwarz |
Zertifizierung/Konformität | USP-Typ 1 |
Graduated | Ja |
Höhe (metrisch) | 123 mm |