Learn More
DWK Life Sciences Headspace Autosampler-Fläschchen: Crimpverschluss
Artikelnummer. 10198321 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
6.0 ml
10.0 ml
20,0 mL
Material:
Quarzglas
Basisausführung:
Runder Boden
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Material Basisausführung unitSize
10198321 10.0 ml Quarzglas Runder Boden 100 Stück
12493681 6.0 ml Quarzglas Runder Boden 100 Stück
11551215 20,0 mL Quarzglas Runder Boden 100 Stück
3 options
Artikelnummer. 10198321
Marke: DWK Life Sciences 225278
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sparen Zeit und verringern das Risiko von Kontaminationen. Wheaton™ Headspace-Fläschchen aus Borosilikatglas Typ I mit Bördelverschluss.
  • Für 20 mm-Dichtungen aus Aluminium
  • Große Auswahl an Aluminiumdichtungen und Septummaterialien verfügbar
  • Kaufen Sie Fläschchen separat oder zusammen mit Dichtungen in praktischen Packungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Transparent
Außendurchmesser (metrisch) 23 mm
Material Quarzglas
Volumen (metrisch) 10.0 ml
Höhe (angloamerikanisch) 1,81 in.
Basisausführung Runder Boden
Verschlusstyp Bördelverschluss
Menge 100er-Karton
Verschlussgröße 20 mm
Höhe (metrisch) 46 mm