Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Gläser mit Polypropylen-Schraubverschluss
Artikelnummer. 12487391 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 mL
60 mL
125 ml
250 mL
500 mL
1000 mL
Autoklavierbar:
Nicht autoklavierbar
Farbe:
Durchscheinend
Klar
Packungsgröße:
24 Stück
36 Stück
48 Stück
72 Stück
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Autoklavierbar Farbe Packungsgröße
12487391 1000 mL Nicht autoklavierbar Klar 24 Stück
12437391 30 mL Nicht autoklavierbar Klar 72 Stück
12477381 30 mL Nicht autoklavierbar Durchscheinend 72 Stück
12447391 60 mL Nicht autoklavierbar Klar 48 Stück
12487381 60 mL Nicht autoklavierbar Durchscheinend 48 Stück
12427381 60 mL Nicht autoklavierbar Durchscheinend 48 Stück
12497381 125 ml Nicht autoklavierbar Durchscheinend 36 Stück
12457391 125 ml Nicht autoklavierbar Klar 36 Stück
12467391 250 mL Nicht autoklavierbar Klar 36 Stück
12407391 250 mL Nicht autoklavierbar Durchscheinend 36 Stück
12447381 250 mL Nicht autoklavierbar Durchscheinend 36 Stück
12417391 500 mL Nicht autoklavierbar Durchscheinend 24 Stück
12477391 500 mL Nicht autoklavierbar Klar 24 Stück
12457381 500 mL Nicht autoklavierbar Durchscheinend 24 Stück
12427391 1000 mL Nicht autoklavierbar Durchscheinend 24 Stück
12467381 1000 mL Nicht autoklavierbar Durchscheinend 24 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Artikelnummer. 12487391 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. W209917
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    286.00 €
    205.20 € / 24 Stück
    Sparen 80.80 €
    28% Rabatt
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
WHEATON™ Wide Mouth Jars aus Polypropylen und Polystyrol mit Schraubverschluss sind langlebige Behälter, die in PP oder PS erhältlich sind und mit unbeschichteten oder schaumstoffbezogenen PP-Schraubkappen erhältlich sind. PP-Gläser mit unbeschichteten Kappen sind autoklavabel und ideal für die sichere Aufbewahrung fester Proben und Pulver.
  • Hohe Beständigkeit gegen anorganische Chemikalien
  • Vormontierte weiße Schraubverschlüsse aus Polypropylen mit geschäumter Polyethylen-Auskleidung
Spezifikation
Fassungsvermögen 32 oz., 1000 ml
Kapazität (metrisch) 1000 mL
Farbe Klar
Durchmesser (angloamerikanisch) 4,56 Zoll
Enthält Schraubverschluss
Material Polystyrol
Sterilität Nicht steril
Verschlussfarbe Weiß
Klarheit Klar
Closure Included Ja
Graduated Nein
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 97 mm
Höhe (angloamerikanisch) 3,8 in.
Chemical Label Unmarkiert
Verschlussauskleidung Polyethylenschaum
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 120-400 mm, Stücke
Durchmesser (metrisch) 116 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 32 oz.
Form Rund
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Produkttyp Gefäß