Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ LDPE Flaschen ohne Deckel fallen lassen
Artikelnummer. 12436201 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
3 mL
6 mL
7 mL
10 mL
15 ml
30 mL
60 mL
Verschlussgröße:
8-425 mm, Stücke
13-425 mm, Stücke
15-415 mm, Stücke
20 bis 410 mm
20-410 mm, Stücke
Farbe:
Naturfarben
Weiß
Menge:
1.000/Packung
100/Karton
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussgröße Farbe Menge Packungsgröße
12436201 7 mL 15-415 mm, Stücke Weiß 1.000/Packung 1000 Stück
11501255 3 mL 8-425 mm, Stücke Weiß 100/Karton 100 Stück
12466171 6 mL 13-425 mm, Stücke Naturfarben 100/Karton 100 Stück
12496171 7 mL 15-415 mm, Stücke Naturfarben 100/Karton 100 Stück
12436181 10 mL 15-415 mm, Stücke Naturfarben 1.000/Packung 1000 Stück
12456201 10 mL 15-415 mm, Stücke Weiß 100/Karton 100 Stück
12426181 10 mL 15-415 mm, Stücke Naturfarben 100/Karton 100 Stück
12466201 10 mL 15-415 mm, Stücke Weiß 1.000/Packung 1000 Stück
12466181 15 ml 15-415 mm, Stücke Naturfarben 100/Karton 1000 Stück
12496181 30 mL 20-410 mm, Stücke Naturfarben 1.000/Packung 1000 Stück
12416191 60 mL 20-410 mm, Stücke Naturfarben 100/Karton -
12446211 60 mL 20 bis 410 mm Weiß 100/Karton 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 12436201 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. W242833A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1295.00 €
    1103.43 € / 1000 Stück
    Sparen 191.57 €
    14% Rabatt
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
WHEATON™ LDPE Fallende Flaschen ohne Deckel bieten eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit und sind in natürlichen oder weißen LDPE Größen erhältlich. Weiß LDPE hilft, UV-empfindliche Proben zu schützen. Verkauft ohne Deckel und verpackt in Kisten mit 100 oder 1000 Stück.
  • Hergestellt aus niedrigdichtem Polyethylen (LDPE) für ausgezeichnete chemische Beständigkeit
  • Erhältlich in Natur- oder Weißform LDPE , je nach Anwendungsbedarf
  • Weiß LDPE hilft, UV-empfindliche Proben zu schützen
  • Erhältlich in Kapazitäten von 3 ml bis 125 ml
  • Verkauft ohne Deckel, was eine Kompatibilität mit bevorzugtem Verschluss ermöglicht
  • Verpackt in Kisten von 100 oder 1000
Bestellinformation
Pipettenspitzen und -kappen separat bestellen
Spezifikation
Fassungsvermögen 7 ml, 0,24 oz.
Kapazität (metrisch) 7 mL
Farbe Weiß
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,74 in.
Material LDPE
Anzahl pro Packung 1.000/Packung
Menge 1.000/Packung
Sterilität Nicht steril
Closure Included Nein
Graduated Nein
Öffnung Eng
Höhe (metrisch) 51 mm
Höhe (angloamerikanisch) 2 Zoll
Verschlussmaterial Celluloseacetatpropionat
Verschlussgröße 15-415 mm, Stücke
Durchmesser (metrisch) 19 mm
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 0,24 oz.
Form Rund
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Produkttyp Spenderflaschen