Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ LDPE-Tropfflaschen mit verlängerten LDPE-Tropfkontrollspitzen und Polypropylen-Kappen für die Tropfkontrollspitzen
Artikelnummer. 10733057 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
3 ml
6 ml
7 mL
15 ml
30 ml
60 ml
Farbe:
Naturfarben
Weiß
Packungsgröße:
144 Stück
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Farbe Packungsgröße
10733057 60 ml Weiß 144 Stück
10410212 3 ml Naturfarben 144 Stück
11915152 3 ml Weiß 144 Stück
11708759 6 ml Naturfarben 144 Stück
10004173 6 ml Weiß 144 Stück
12422471 7 mL Weiß 144 Stück
10418341 15 ml Naturfarben 144 Stück
12432471 15 ml Weiß 144 Stück
10144814 30 ml Naturfarben 144 Stück
10414515 30 ml Weiß 144 Stück
10285272 60 ml Naturfarben 144 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Product Code. 10733057 Supplier DWK Life Sciences Supplier No. 211625
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    481.00 €
    411.22 € / 144 Stück
    Sparen 69.78 €
    14% Rabatt
Verfügbar ab: 08-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
WHEATON™ LDPE Tropfflaschen mit verlängerten kontrollierten Tropfenspitzen und Polypropylen-Tropfenspitzendeckeln ermöglichen eine präzise, wiederholbare Abgabe — tropfen für tropfen. Die durchschnittliche Tropfgröße beträgt 44 μl ±6 μl. Strahlenverschlüsse und -tipps aus Polypropylen werden separat verpackt.
  • Die verlängerte, kontrollierte Tropfspitze verteilt jeweils einen Tropfen
  • Durchschnittliche Fallgröße: 44 μl ±6 μl
  • Flasche aus LDPE (niedrigdichtem Polyethylen)
  • Polypropylen-Schraubverschlüsse und -Spitzen in Bestrahlungsqualität, separat verpackt
  • Erhältlich mit natürlichen oder weißen Tropfenspitzen
  • Flaschen, Spitzen und Deckel werden separat verpackt
Specifications
Fassungsvermögen 2,03 oz., 60 ml
Kapazität (metrisch) 60 ml
Farbe Weiß
Durchmesser (angloamerikanisch) 1,53 Zoll
Enthält Längere kontrollierte Tropferspitze
Material LDPE
Sterilität Nicht steril
Closure Included Ja
Graduated Nein
Öffnung Eng
Höhe (metrisch) 101 mm
Höhe (angloamerikanisch) 3,98 in.
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 20 bis 410 mm
Durchmesser (metrisch) 39 mm
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 2,03 oz.
Form Rund
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Produkttyp Spenderflaschen