Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Flüssigszintillationsfläschchen
Artikelnummer. 12477341 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Material (Auskleidung):
Metallfolie/Kork
Polyethylen
Menge:
1.000/Packung
500/Karton
Packungsgröße:
1000 Stück
500 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material (Auskleidung) Menge Packungsgröße
12477341 Polyethylen 500/Karton 500 Stück
12447351 Metallfolie/Kork 1.000/Packung 1000 Stück
11556325 Metallfolie/Kork 500/Karton 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12477341 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 986706
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    432.00 €
    369.00 € / 500 Stück
    Sparen 63.00 €
    14% Rabatt
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bietet eine wirtschaftliche Alternative zu Standard-Szintillationsfläschchen. Wheaton™ Flüssigszintillationsfläschchen werden aus starrem und dennoch elastischem HDPE-Kunststoff hergestellt.
Bietet eine wirtschaftliche Alternative zu Standard-Szintillationsfläschchen. Wheaton™ Flüssigszintillationsfläschchen werden aus starrem und dennoch flexiblem HDPE-Kunststoff hergestellt.
  • Mit Harnstoffkappen
  • Mit Metallfolien-/Korkeinsatz
Bestellinformation
Außendurchmesser x Höhe: 1,125 x 2,375 in. (27 x 61 mm) mit Kappe. Minimaler Halsinnendurchmesser: 0,5 in. (12,3 mm). Verpackt in Mehrzwecktabletts; jedes abgeteilte Tablett kann 100 Fläschchen aufnehmen Verpackt mit angebrachten Kappen oder separat verpackten Kappen. Kartons mit 1000 Fläschchen sind in einem einzelnen Kunststoffbeutel verpackt, die Kappen befinden sich in einem separaten Beutel.
Spezifikation
Material (Auskleidung) Polyethylen
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals 0,5 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 1,06 in.
Innendurchmesser (metrisch) Hals 12,7 mm
Farbe Weiß
Außendurchmesser (metrisch) 27 mm
Material HDPE
Sterilität Non-sterile
Volumen (metrisch) 20 mL
Höhe (angloamerikanisch) 2,4 in.
Anzahl pro Karton 500
Verpackungsart Probenfläschchenträger
Volumen (angloamerikanisch) 0,67 oz.
Verschlussmaterial Harnstoff
Verschlusstyp Mit Schraubverschluss
Menge 500/Karton
Autoklavierbar Not Autoclavable
Höhe (metrisch) 61 mm
Produkttyp Scintillation Vial