Learn More
DWK Life Sciences 45 MM POUR RING, PP, VE=12 Stück
Artikelnummer. 11391173 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Verschlussgröße:
45 mm
Packungsgröße:
12 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Verschlussgröße Packungsgröße
11391173 45 mm 12 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11391173 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 240756
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17.05 €
    13.68 € / 12 Stück
    Sparen 3.37 €
    19% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der WHEATON™ Polypropylen-Gießring für Labor 45 Graduierte Flaschen ist ein austauschbarer, klarer, tropfenfreier Gießring, der für GL 45 Schraubgewinde-Laborflaschen entwickelt wurde. Er unterstützt sauberes, kontrolliertes Gießen und ist mit autoklavierbaren Flaschensystemen kompatibel.
  • Austauschbarer klarer (natürlicher) Polypropylen-Gießring für GL 45 Laborflaschen
  • Ein tropfenfreies Design unterstützt sauberes, kontrolliertes Gießen
  • Kompatibel mit GL 45 Schraubgewinde-Graduierten-Laborflaschen
  • Autoklavierbar für den Einsatz in Sterilisationsworkflows
  • Höchsttemperatur: 140 °C
Spezifikation
Farbe Naturfarben
Material Polypropylen
Sterilität Nicht steril
Halsausführung 45mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Für Messflasche Lab 45s
Verschlussgröße 45 mm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Produkttyp Dichtung