Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Potter-Elvehjem Gewebeschleifer
Alle ansehen Wheaton Science Products ProdukteBeschreibung
Die Gewebeschleifer sind mit oder ohne Sicherheitsbeschichtung aus Kunststoff erhältlich
- Hergestellt aus Wheaton™ Borosilikatglas 33 mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen
- Austauschbare Teile
- Die Stange aus Edelstahl kann in einen elektrischen Überkopfrührer eingesetzt werden
- Der Boden des Stößels aus PTFE entspricht genau dem Boden des Röhrchens. Die Stößelhöhe beträgt ca. 0.1 bis 0.15 mm
- Die durchsichtige Kunststoffbeschichtung der Safe-Grind™ Gewebeschleifer schützt den Mörser vor Kratzern, verbessert die Grifffestigkeit und hält das Homogenat im Falle eines Bruchs des Röhrchens
- Autoklavierbar
Bestellinformation
Achsendurchmesser: 1/4 Zoll (6 mm)
Spezifikation
Spezifikation
| Abstand (angloamerikanisch) | 0,004 bis 0,006 in. |
| Abstand (metrisch) | 0,1 bis 0,15mm |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Durchmesser (angloamerikanisch) Welle | 0,25 in |
| Durchmesser (metrisch) Welle | 6.3 mm |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 0,06 oz. |
| Kapazität (metrisch) | 2 ml |
| Material | Kunststoffbeschichtetes Glas |
| Produkttyp | Gewebemühle |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Vorbereitung von Gewebehomogenaten |
| Mehr anzeigen |