Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Runde lichtdurchlässige LDPE-Flaschen
Artikelnummer. 12402581 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
7 mL
15 ml
30 mL
Halsausführung:
15-415
20-410
Packungsgröße:
144 Stück
72 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Halsausführung unitSize
12402581 7 mL 15-415 144 Stück
10313442 15 ml 15-415 144 Stück
12412581 30 mL 20-410 72 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12402581 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 221140
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sehr flexibler, schlagfester Kunststoff
Der enge Hals ist ideal für Flüssigkeiten.
  • Hervorragend geeignet für milde und starke Puffer, hohe Chemikalienbeständigkeit
  • Vormontierte weiße Schraubverschlüsse aus Polypropylen mit geschäumter Polyethylen-Auskleidung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 0,24 oz., 7 ml
Kapazität (metrisch) 7 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 0,24 oz.
Farbe Durchscheinend
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,74 in.
Material LDPE
Verschlussfarbe Weiß
Halsausführung 15-415
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Closure Included Ja
Höhe (metrisch) 63 mm
Höhe (angloamerikanisch) 2,4 in.
Verschlussauskleidung Polyethylenschaum
Verschlussmaterial Polyethylen
Verschlussgröße 15-415 mm, Stücke
Durchmesser (metrisch) 19 mm
Verschlusstyp Schraubkappe