Learn More
DWK LIFE SCIENCES™ Wheaton™ Kultur-C-Röhrchen mit Verschlüssen
Artikelnummer. 12481501 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
14 ml
27 ml
Länge (metrisch):
125 mm
150 mm
Durchmesser (metrisch):
16 mm
20 mm
Gewindegröße:
15-415
18-415
Packungsgröße:
144 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Gewindegröße Packungsgröße
12481501 27 ml 150 mm 20 mm 18-415 144 Stück
12471501 14 ml 125 mm 16 mm 15-415 144 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12481501 Lieferant DWK LIFE SCIENCES™ Lieferanten-Nr. 358610
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    449.00 €
    376.98 € / 144 Stück
    Sparen 72.02 €
    16% Rabatt
Verfügbar ab: 23-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kulturröhrchen für die Verwendung mit Schlankungs-, Schüttel- und Trommelwalzenkulturen
  • Autoklavierbar und wiederverwendbar
  • Runder Boden mit Schraubverschluss
  • Hergestellt aus Borosilikatglas in Erfüllung der Anforderungen nach USP Typ I und ASTM E 438 Typ I, Klasse B
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM Typ I, Klasse B, USP Typ I
Farbe Weiß
Kapazität (metrisch) 27 ml
Länge (metrisch) 150 mm
Material Borosilikatglas
Form Cylindrical
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Zur Verwendung mit Für suspensive oder adhäsive Zellkultur
Enthält Kappe
Auskleidungsmaterial Styrol-Butadien-Gummi
Gewindegröße 18-415
Sterilität Non-sterile
Autoklavierbar Autoklavierbar
Graduated No
Durchmesser (metrisch) 20 mm
Verschlusstyp Schraubverschluss
Produkttyp Culture Tube