Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Serumflaschen und -ampullen
Artikelnummer. 10071382 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
30 ml
50 ml
60 ml
100 ml
125 ml
Farbe:
Bernstein
Klar
Packungsgröße:
144 Stück
288 Stück
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Farbe unitSize
10071382 125 ml Klar 144 Stück
11591165 2 ml Klar 288 Stück
10520853 5 ml Klar 288 Stück
10424292 5 ml Bernstein 288 Stück
10768134 10 ml Klar 288 Stück
10434292 10 ml Bernstein 288 Stück
10453712 20 ml Klar 288 Stück
10600173 20 ml Bernstein 288 Stück
10071392 30 ml Bernstein 288 Stück
10632973 30 ml Klar 288 Stück
10464672 50 ml Bernstein 288 Stück
10642973 50 ml Klar 288 Stück
10235262 60 ml Klar 144 Stück
10011422 100 ml Bernstein 144 Stück
10021362 100 ml Klar 144 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Artikelnummer. 10071382 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 223748
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Flaschen bestechen durch ihre außergewöhnliche Wandstärke sowie überragende Wärme- und Chemikalientoleranzen
Diese Flaschen verfügen über eine außergewöhnliche Wandstärke und eine hervorragende Beständigkeit gegen Wärme und Chemikalien
Ideal für die Lang- und Kurzzeitaufbewahrung von Proben und Behältern mit Impfstoffen/injizierbaren Medikamenten.
  • Durchsichtiges Borosilikatglas entspricht den Anforderungen gemäß USP Typ 1
  • Braunes Borosilikatglas entspricht den Anforderungen gemäß USP Typ 1
  • In Schrumpffolie partitionierte Module verringern die Bruchgefahr
Compliance
Erfüllt die Anforderungen der Klasse A des Arzneibuchs der Vereinigten Staaten für Glas des Typs I.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 125 ml (4.23 oz.)
Kapazität (metrisch) 125 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 4,23 oz.
Farbe Klar
Durchmesser (angloamerikanisch) 2,12 in.
Material Borosilikatglas
Höhe (metrisch) 107 mm
Höhe (angloamerikanisch) 4,21 in.
Durchmesser (metrisch) 54 mm