Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Schüttelkolben mit vier Schikanen
Artikelnummer. 10727893 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
125 ml
250 ml
500 ml
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10727893 250 ml 1 Stück
12674813 50 ml 1 Stück
12604823 500 ml 1 Stück
12684813 125 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10727893 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 354239
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hergestellt aus Borosilikatglas, erfüllt der Anforderungen gemäß USP Typ I und ASTM E 438 Typ I, Klasse B
  • Zur Verwendung mit Orbital- oder Horizontalschüttlern
  • Die Schikanen verbessern die Belüftung und die Durchmischung mikrobieller und bakterieller Kulturen.
  • Bruchfester Ausguss, geeignet für die Verwendung mit Stopfen, Baumwollstopfe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Bauart: Schüttler
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 3.2 Zoll
Kapazität (metrisch) 250 ml
Material Borosilikatglas
Zur Verwendung mit (Geräte) Orbital- oder Reziprokschüttler
Höhe (angloamerikanisch) 5 in.
Höhe (metrisch) 13 cm
Flaschenhalstyp Eingeklemmt
Autoklavierbar Autoklavierbar
Bodenform Mit Schikanen
Außendurchmesser (metrisch) 82 mm