Description
- Ideal für Lagerung und Transport von Flüssigkeiten
- Integrierter Griff trägt die Flasche
- Gute chemische Beständigkeit
- Enthält einen 38-400 Polyvinyl ausgekleideten Schraubverschluss
- Quadratische HDPE-Konstruktion für stabiles Stapeln und platzeffiziente Speicherung
Specifications
Specifications
| Kapazität (metrisch) | 3785 mL |
| Farbe | Klar |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 5,62 Zoll |
| Material | HDPE |
| Menge | 4 Kannen/Behälter |
| Sterilität | Nicht steril |
| Verschlussfarbe | Weiß |
| Closure Included | Ja |
| Graduated | Nein |
| Öffnung | Schraubgewinde |
| Show More |