Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Färbeschale und Abdeckung für Objektträgergestell mit 16, 20 oder 30 Plätzen
Artikelnummer. 10612973 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
118 mm
Packungsgröße:
6 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Packungsgröße
10612973 118 mm 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10612973 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 900303
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1048.92 €
    889.20 € / 6 Stück
    Sparen 159.72 €
    15% Rabatt
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Aus Kalknatronglas
  • Manufactured from soda-lime glass for chemical resistance and durability
  • Designed for use with 16, 20 or 30 position slide racks
  • Suitable for standard manual staining procedures
  • Removable glass slide rack with open bottom facilitates rapid immersion and drainage, reducing carryover
  • Compatible with standard slide sizes: 3 x 1 in. (75 x 25 mm), 3 x 1.5 in. (75 x 38 mm), and 3 x 2 in. (75 x 51 mm)
  • Includes matching glass cover
Spezifikation
Verschluss inklusive Inklusive Verschluss
Verschlussmaterial Glas
Autoklavierbar Not Autoclavable
Bodenform Rechteckig
Farbe Clear
Material Kalknatronglas
Typ Färbebehälter
Anzahl Objektträger 16 Objektträger (32 Objektträger nebeneinander), 20 Objektträger (40 Objektträger nebeneinander)
Abmessungen (L x B) 4,64 x 3,4 Zoll (11,8 x 8,8 cm)
Länge (angloamerikanisch) 4,64 in.
Länge (metrisch) 118 mm
Breite (angloamerikanisch) 3,4 in.
Breite (metrisch) 88 mm
Höhe (metrisch) 66 mm
Innentiefe (angloamerikanisch) 2,7 in.
Tiefe (metrisch) 70 mm
Innentiefe (metrisch) 7 cm