Learn More
DWK Life Sciences V Vial™ with Open-Top Screw Cap: Klar
Alle ansehen Wheaton Science Products ProdukteBeschreibung
Beinhaltet
Schraubverschlüsse aus schwarzem Phenol mit Silikoneinlage und PTFE-Beschichtung.
Hergestellt aus Wheaton-33™ mit geringem Gehalt an extrahierbaren Substanzen.
Spezifikation
Spezifikation
| Material (Auskleidung) | PTFE/Silikon |
| Farbe | Klar |
| Außendurchmesser (metrisch) | 13 mm |
| Material | Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen |
| Volumen (metrisch) | 0.3 ml |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für kleinvolumige Reaktionen, Zentrifugation, Lagerung sowie Verpackung und Versand |
| Skala | Ja |
| Modell | Konisch V |
| Gewindetyp | Schraube |
| Volumen (angloamerikanisch) | 0.1 dr. |
| Mehr anzeigen |